Przejdź do
A-204
12-Deoxywithastromonolide solution
20 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H38O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.60
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
20 μg/mL in methanol
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H](CC(=C(C1=O)CO)C)[C@H]([C@@H]2[C@@]3([C@H]([C@@H]4[C@@H]5O[C@@H]5[C@@]6([C@@]([C@H]4CC3)(C(=O)C=CC6)C)O)CC2)C)C
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-12-20(33-25(31)16(14)13-29)15(2)17-7-8-18-22-19(9-11-26(17,18)3)27(4)21(30)6-5-10-28(27,32)24-23(22)34-24/h5-6,15,17-20,22-24,29,32H,7-13H2,1-4H3/t15-,17+,18-,19-,20+,22-,23-,24-,26+,27-,28-/m0/s1
InChI key
AWVMHXZWAKRDGG-MEBIVHGNSA-N
General description
This phytochemical certified reference materials solution is produced at the Millipore Sigma Cerilliant site in Round Rock Texas under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation and offers a cost efficient and precise tool for calibration and verification of one of the key components for Withania (Ashwagandha), a plant frequently used in traditonal indian medicine (Ayurveda). A comprehensive certificate including traceable values and expanded uncertainties for all the analytes is available.
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: withania
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL80422E144ERT113S
description
20 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
phyproof® Reference Substance
description
1 mg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
format
single component solution
format
-
format
single component solution
format
single component solution
grade
certified reference material
grade
primary reference standard
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
-
feature
-
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
packaging
-
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1.2 mL
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)