Przejdź do
A-213
Angiotensin I solution
100 μg/mL (Aqueous 10% ACN &0.1% Formic Acid), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
Angiotensin I human acetate salt hydrate, Hypertensin I
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C62H89N17O14 · xC2H4O2 · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1296.48 (anhydrous free base basis)
NACRES:
NA.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL (Aqueous 10% ACN &0.1% Formic Acid)
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(O)=O.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@H](Cc5c[nH]cn5)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C62H89N17O14.2C2H4O2/c1-7-35(6)51(78-56(87)44(25-37-17-19-40(80)20-18-37)74-58(89)50(34(4)5)77-53(84)42(15-11-21-68-62(64)65)71-52(83)41(63)28-49(81)82)59(90)75-46(27-39-30-67-32-70-39)60(91)79-22-12-16-48(79)57(88)73-43(24-36-13-9-8-10-14-36)54(85)72-45(26-38-29-66-31-69-38)55(86)76-47(61(92)93)23-33(2)3;2*1-2(3)4/h8-10,13-14,17-20,29-35,41-48,50-51,80H,7,11-12,15-16,21-28,63H2,1-6H3,(H,66,69)(H,67,70)(H,71,83)(H,72,85)(H,73,88)(H,74,89)(H,75,90)(H,76,86)(H,77,84)(H,78,87)(H,81,82)(H,92,93)(H4,64,65,68);2*1H3,(H,3,4)/t35-,41-,42-,43-,44-,45+,46-,47-,48-,50-,51-;;/m0../s1
InChI key
CKIFOTYDIFUKEP-AUVUXLIHSA-N
General description
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-OH.2CH3COOH.6H2O
Biochem/physiol Actions
Angiotensin I is a putative neurotransmitter. It is the precursor of angiotensin II and of angiotensin fragment 1-7, which are the hormones involved in regulation of fluid volume and the release of aldosterone.
Putative neurotransmitter; precursor of angiotensin II and of angiotensin fragment 1-7.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Warning
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C
Piktogramy
FlameExclamation mark
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-18-6 + 75-05-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)