Przejdź do
A-907
alpha-Hydroxyalprazolam solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H13ClN4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.76
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
NACRES:
NA.24
EC Number:
200-659-6
eCl@ss:
25140904
490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCc1nnc2CN=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C17H13ClN4O/c18-12-6-7-14-13(8-12)17(11-4-2-1-3-5-11)19-9-15-20-21-16(10-23)22(14)15/h1-8,23H,9-10H2
InChI key
ZURUZYHEEMDQBU-UHFFFAOYSA-N
General description
A major urinary metabolite of the benzodiazepine alprazolam. Alprazolam, commonly sold under the trade name Xanax®, is a short-acting anxiolytic approved to treat panic and other anxiety disorders including generalized or social anxiety disorder. This certified Snap-N-Spike® solution standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications such as forensic analysis, clinical toxicology, urine drug testing, or pain prescription monitoring.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Xanax is a registered trademark of Pharmacia & Upjohn Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H9149H922SA903
description
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
powder, ≥98% (TLC)
description
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
forensics and toxicology
application(s)
clinical testing
form
liquid
form
powder
form
-
form
liquid
format
single component solution
format
-
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
-
grade
certified reference material
grade
certified reference material
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)