Przejdź do
C-024
Cocaethylene-D8 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Benzoylecgonine ethyl ester-D8 solution, Cocaethylene-D8 solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
199,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15D8NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.43
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
eCl@ss:
25140904
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IB (Portugal)
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N1[C@H]2CC[C@@H]1C(C(C2)OC(=O)c3ccccc3)C(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H23NO4/c1-3-22-18(21)16-14-10-9-13(19(14)2)11-15(16)23-17(20)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-16H,3,9-11H2,1-2H3/t13-,14+,15?,16?/m0/s1/i1D3,2D3,3D2
InChI key
NMPOSNRHZIWLLL-WVIYWTTLSA-N
General description
An analog of benzoylecgonine, cocaethylene is a metabolite of cocaine formed in the presence of ethanol. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of cocaethylene levels in urine, blood, and saliva by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or isotope dilution methods.
Legal Information
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)