Przejdź do
C-111
Catecholamine Metabolites Mix solution
1 mg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O5
Masa cząsteczkowa:
198.17
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composition
Homovanillic acid , 5-Hydroxyindole-3-acetic acid , (±)-Vanilmandelic acid
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL each component in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
forensics and toxicology
format
multi-component solution
storage temp.
−70°C
General description
A Certified Spiking Solution® of major catecholamine metabolites 5-Hydroxyindole-3-acetic acid (5-HIAA), Homovanillic acid (HVA), and (±)-Vanilmandelic acid (VMA). This multi-component mix is suitable for use in preparation of linearity standards, calibrators, or controls as well as for other critical quantitative applications such as internal proficiency testing or for OEM use in preparation of reagents, assay development, and instrument IQ/OQ. Certified concentration values for each component provides increased efficiency from less time remaking pools due to dilution errors or rerunning samples.
.
Analysis Note
Analytes:
  • DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid
  • 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
  • Homovanillic acid
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
  • DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid
  • 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
  • Homovanillic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can you disclose the individual metabolites included in the mix solution?
    1 answer
    1. This product is a mixture of DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid,5-Hydroxyindole-3-acetic acid, and Homovanillic acid at a concentration of 1 mg/mL each. This information is also available above, in the 'PROPERTIES' section, as well as in the 'Analyte' section.