Przejdź do
C-156
Clorazepate dipotassium solution
1.0 mg/mL in methanol (as clorazepate), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H11ClK2N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.92
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland, psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as clorazepate)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O[K])C1N=C(C2=CC=CC=C2)C3=C(C=CC(Cl)=C3)NC1(O)O[K]
InChI
1S/C16H12ClN2O4.2K/c17-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-14(15(20)21)16(22,23)19-12;;/h1-8,14,19,22H,(H,20,21);;/q-1;2*+1/p-1
InChI key
UDKOZNXRMDPDLY-UHFFFAOYSA-M
General description
A certified analytical reference solution suitable for use in benzodiazepine testing methods by GC/MS or LC/MS for applications in clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis. Clorazepate dipotassium is a long-acting benzodiazepine with anxiolytic, anticonvulsant, sedative and hypnotic properties. Clorazepate dipotassium, marketed under the brand name Tranxene®, is a prodrug for nordiazepam, which is produced as an active metabolite.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)