Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1090,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
10 μg/mL in methanol
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1C[C@@]2(C)C(CC[C@@H]2C(CO)=O)C3CCC([C@](C)(C[13CH2]4)C31)=[13CH][13C]4=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14?,15?,16-,17+,19?,20+,21+/m1/s1/i7+1,9+1,13+1
InChI key
OMFXVFTZEKFJBZ-WUCWGCHESA-N
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 10 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® | description 100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description 100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® | description 100 μg/mL in methanol, 98 atom % 13C, 97% (CP) |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format - |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| feature Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot® | feature Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot® | feature Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot® | feature - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?