Przejdź do
C-178
Cariprazine solution
1 mg/mL (Acetonitrile: Water with 1% 1M HCl (50:50) (v/v/v)), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
373,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H32Cl2N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
427.41
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
373,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL (Acetonitrile: Water with 1% 1M HCl (50:50) (v/v/v))
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
Analysis Note
These products are for research use only and not for use in diagnostic procedures.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1A123801A12400
description
1 mg/mL (Acetonitrile: Water with 1% 1M HCl (50:50) (v/v/v)), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
format
single component solution
format
neat
format
neat
grade
certified reference material
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
-
feature
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
packaging
ampule of 1 mL
packaging
-
packaging
-
concentration
1 mg/mL (Acetonitrile: Water with 1% 1M HCl (50:50) (v/v/v))
concentration
-
concentration
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)