Przejdź do
C-181
7-Carboxy cannabidiol (7-COOH-CBD) solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.44
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC(CCCCC)=CC(O)=C1C2C(C(C)=C)CCC(C(O)=O)=C2
InChI
1S/C21H28O4/c1-4-5-6-7-14-10-18(22)20(19(23)11-14)17-12-15(21(24)25)8-9-16(17)13(2)3/h10-12,16-17,22-23H,2,4-9H2,1,3H3,(H,24,25)
InChI key
LQHAPFLIUQWVJR-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C180C223C254
description
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
1 mg/mL (Degassed Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this product available as a crystalline solid, and or dissolved in ethanol?
    1 answer
    1. This product is a 7-Carboxy cannabidiol (7-COOH-CBD) 1 mg/mL solution in methanol. Unfortunately, a solid form of a 7-Carboxy cannabidiol is not currently offered.