Przejdź do
C-203
Carfentanil-13C6 oxalate solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C18H30N2O3 · C2H2O4
Masa cząsteczkowa:
490.50
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 0.5 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
This stable labeled internal standard is suitable for quantitation of carfentanil in fentanyl GC/MS or LC/MS methods for applications in clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, pain prescription monitoring or isotope dilution.
Marketed under the trade name Wildnil as a general anesthetic for large animals, carfentanil hit the illicit market in 2016 as a new NPS drug or in combination with heroin. Carfentanil, also known as 4-carbomethoxyfentanyl, is a fentanyl analog 10,000 times more potent than morphine, making it one of the most potent synthetic opioids available.
This product will be shipped in a can containing one ampoule of C-203-0.5ML due to the compound′s acute toxicity.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)