Przejdź do
C-226
Cannabigerovarinic acid (CBGVA) solution
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.43
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in acetonitrile
application(s)
cannabis testing
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
This Certified Spiking Solution® is suitable as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications from forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing. Cannabigerovarinic Acid or CBGVA is a natural cannabinoid and precursor of tetrahydrocannabivarin carboxylic acid (THCVA) in Cannabis.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL10018C227C225
description
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
phyproof® Reference Substance
description
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
1 mg/mL (Methanol), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
format
single component solution
format
-
format
single component solution
format
single component solution
grade
certified reference material
grade
primary reference standard
grade
certified reference material
grade
certified reference material
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
300
concentration
1 mg/mL in acetonitrile
concentration
-
concentration
-
concentration
1 mg/mL (Methanol)
packaging
ampule of 1 mL
packaging
-
packaging
-
packaging
-
application(s)
cannabis testing
cannabis testing
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
cannabis testing
cannabis testing
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)