Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2180,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
packaging
vial of 5 mg
manufacturer/tradename
Cerilliant®
application(s)
cannabis testing
format
neat
storage temp.
-65 to -96°C
InChI
1S/C21H28O3/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)19(21(24)20(15)23)17-11-14(4)9-10-16(17)13(2)3/h11-12,16-17,24H,2,5-10H2,1,3-4H3/t16-,17+/m0/s1
InChI key
WDXXEUARVHTWQF-DLBZAZTESA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, vial of 5 mg, Cerilliant® | description phyproof® Reference Substance | description 1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant® | description 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® |
| application(s) cannabis testing | application(s) food and beverages | application(s) cannabis testing | application(s) cannabis testing |
| format neat | format - | format single component solution | format single component solution |
| grade certified reference material | grade primary reference standard | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| packaging vial of 5 mg | packaging - | packaging - | packaging ampule of 1 mL |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?