Przejdź do
C-236
Cannabinolic Acid-D3 (CBNA-D3) solution
100 μg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H23D3O4
Masa cząsteczkowa:
357.46
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile)
format
single component solution
storage temp.
−70°C
General description
This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of cannabinolic acid levels by LC-MS/MS and GC/MS applications for urine drug testing, pharmaceutical research, clinical toxicology, cannabis testing or forensic analysis. Cannabinolic Acid (CBNA) is a non-psychoactive cannabinoid found in Cannabis.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C153C247C275
description
100 μg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
1.0 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
100 μg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
100 μg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
-
feature
-
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
-
packaging
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)