Przejdź do
C-244
Cannabichromenic Acid (CBCA) solution
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic acid in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.47
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic acid in Acetonitrile)
application(s)
cannabis testing
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
−70°C
SMILES string
CCCCCC1=C(C(O)=O)C(O)=C2C(OC(CCC=C(C)C)(C)C=C2)=C1
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-10-16-14-18-17(20(23)19(16)21(24)25)11-13-22(4,26-18)12-8-9-15(2)3/h9,11,13-14,23H,5-8,10,12H2,1-4H3,(H,24,25)
InChI key
HRHJHXJQMNWQTF-UHFFFAOYSA-N
General description
Cannabichromenic acid (CBCA) is a precursor of CBC biosynthesis, a non-psychoactive cannabinoid of Cannabis that reportedly exerts anti-inflammatory, antimicrobial and analgesic activity. This Certified Spiking Solution® is suitable for cannabichromenic acid testing methods by GC/MS, LC/MS or HPLC for applications in testing of Cannabis potency or impurity profiling, pharmaceutical research, and forensic analysis. Cerilliant solution Certified Reference Materials (CRMs) of cannabinoids are supplied in a convenient, quantitative, US DEA-exempt solution format and with TK#s for Canadian customers.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)