Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
certified reference material
Quality Segment
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL (Degassed Methanol)
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O1[C@H]2[C@H]([C@@H](CC[C@@]2(O)C)C(=C)C)c3c1cc(cc3O)CCCCC
InChI
1S/C21H30O3/c1-5-6-7-8-14-11-16(22)19-17(12-14)24-20-18(19)15(13(2)3)9-10-21(20,4)23/h11-12,15,18,20,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t15-,18+,20-,21-/m0/s1
InChI key
RBEAVAMWZAJWOI-MTOHEIAKSA-N
General description
Legal Information
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?