Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H26O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.42
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
Quality Segment
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile)
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
This certified Snap-N-Spike® reference solution is suitable for numerous GC/MS or LC/MS applications from pharmaceutical testing and research to clinical toxicology or forensic analysis. Cannabichromevarinic acid (CBCVA) is a cannabinoid found in cannabis.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?