Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4310,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composition
Cannabichromenic acid (CBCA), 250 μg/mL , Cannabicyclol (CBL), 250 μg/mL , Cannabicyclolic acid (CBLA), 250 μg/mL , Cannabidiol, 250 μg/mL , Cannabidivarinic acid (CBDVA), 250 μg/mL , Cannabigerol (CBG), 250 μg/mL , Cannabinol, 250 μg/mL , Cannabinolic acid (CBNA), 250 μg/mL , CBC (Cannabichromene), 250 μg/mL , CBDA (Cannabidiolic acid), 250 μg/mL , CBDV (Cannabidivarin), 250 μg/mL , CBGA (Cannabigerolic acid), 250 μg/mL , (-)-Delta8-THC, 250 μg/mL , (-)-Delta9-THC, 250 μg/mL , Tetrahydrocannabivarinic acid (THCVA), 250 μg/mL , THCA-A (delta-9-Tetrahydrocannabinolic acid A), 250 μg/mL , THCV (delta-9-Tetrahydrocannabivarin), 250 μg/mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
250 μg/mL ( 0.1% ascorbic acid and 1% DIPEA in 50:50 MeOH:ACN, each analyte)
format
multi-component solution
storage temp.
-65 to -96°C
Legal Information
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?