Przejdź do
D-007
Desmethyldoxepin solution
cis/trans, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.35
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNCC/C=C1C2=C(C=CC=C2)COC3=C/1C=CC=C3
InChI
1S/C18H19NO/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3/b16-10-
InChI key
HVKCEFHNSNZIHO-YBEGLDIGSA-N
General description
Desmethyldoxpein is the primary urinary metabolite of doxepin, a tricyclic antidepressant used for the treatment of sleep maintenance and sold under trade names such as Silenor® and Aponal. This analytical reference standard is suited for use in LC/MS or GC/MS methods for urine drug testing, clinical toxicology, and forensic analysis applications.
Application
Desmethyldoxepin solution may be used as an internal standard in the high performance liquid chromatographic (HPLC) determination of bupivacaine in samples of human serum.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Silenor is a registered trademark of Somaxon Pharmaceuticals, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D075
description
cis/trans, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
cis/trans, 100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
form
liquid
form
liquid
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)