Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 524,00 zł |
Informacje o tej pozycji
524,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI key
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
General description
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description ≥99% | description Major secretory steroidal product of the adrenal gland. | description Avanti Research™ - A Croda Brand |
| application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format single component solution | format - | format - | format - |
| form liquid | form crystalline powder | form powder | form powder |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| grade certified reference material | grade - | grade - | grade - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?