Przejdź do
D-068
Duloxetine-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18D3H16NOS · HCl
Masa cząsteczkowa:
336.89
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
eCl@ss:
25140904
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])NCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
InChI
1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1/i1D3;
InChI key
BFFSMCNJSOPUAY-HQKLNPQUSA-N
General description
A stable-labeled internal standard suitable for numerous GC/MS and LC/MS applications from clinical toxicology and urine drug testing to forensic analysis and isotope dilution methods. Duloxetine, marketed in the US under the trade name Cymbalta®, is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used to treat major depressive disorder and to alleviate pain associated with diabetic neuropathy, fibromyalgia, and osteoarthritis.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cymbalta is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D044
description
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
format
single component solution
format
single component solution
form
liquid
form
liquid
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)