Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

D-073S

5alpha-Dihydrotestosterone (DHT) solution

1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®

Synonim(y):

5α-Dihydrotestosterone (DHT) solution, 5α−DHT solution

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
646,00 zł

Informacje o tej pozycji

Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.44
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904

646,00 zł


Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności

​
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Quality Segment

grade

certified reference material

feature

second source lots, Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®

packaging

ampule of 1 mL

manufacturer/tradename

Cerilliant®

concentration

1 mg/mL in methanol

application(s)

clinical testing

format

single component solution

storage temp.

-65 to -96°C

SMILES string

C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O

InChI

1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1

InChI key

NVKAWKQGWWIWPM-ABEVXSGRSA-N

General description

Also known as androstanolone or DHT, 5α-Dihydrotestosterone is an androgen or male sex hormone that has been implicated in a broad range of disease from male pattern baldness to benign prostatic hyperplasia and prostate cancer. As an anabolic steroid, DHT has also been used as a performance-enhancing drug to promote muscle growth. This Certified Spiking Solution® is a second source standard suitable for GC/MS and LC/MS applications from clinical and diagnostic testing and endocrinology to sports testing.

Legal Information

CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Porównaj podobne pozycje

Wyświetl pełne porównanie

Pokaż różnice

1 of 1

Ta pozycja
D0733157310300
description

1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®

description

1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®

description

VETRANAL®, analytical standard

description

purum, ≥99.0% (TLC)

application(s)

clinical testing

application(s)

clinical testing

application(s)

forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)

application(s)

-

format

single component solution

format

single component solution

format

neat

format

-

grade

certified reference material

grade

certified reference material

grade

analytical standard

grade

purum

Quality Level

300

Quality Level

300

Quality Level

-

Quality Level

-

concentration

1 mg/mL in methanol

concentration

1.0 mg/mL in methanol

concentration

-

concentration

-

storage temp.

-65 to -96°C

storage temp.

−70°C

storage temp.

-

storage temp.

2-8°C


Słowo ostrzegawcze

Danger

Hazard Classifications

Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1

Narządy docelowe

Eyes,Central nervous system

Klasa składowania

3 - Flammable liquids

Temperatura zapłonu (°F)

49.5 °F - closed cup

Temperatura zapłonu (°C)

9.7 °C - closed cup


Wykazy regulacyjne

Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.

67-56-1

CAS No.


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów