Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 604,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.28
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
604,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1C2=C(C=CC=C2)N(C(N)=O)C3=C(C=CC=C3)C1
InChI
1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)
InChI key
BMPDWHIDQYTSHX-UHFFFAOYSA-N
General description
Also known as monohydroxy carbamazepine (MHC), 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine is a pharmacologically-active, primary metabolite of oxcarbazepine in urine. Oxcarbazepine, sold under the trade name Trileptal®, is an anticonvulsant drug used primarily for the treatment of epilepsy along with reduction of anxiety symptoms and treatment of mood disorders. Suitable uses for this certified solution standard include as a starting material for calibrators and controls in LC/MS or GC/MS oxcarbazepine testing applications for clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trileptal is a registered trademark of Novartis Corporation
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?