Przejdź do
D-104
10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine-13C6 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C9H14N2O2
Masa cząsteczkowa:
260.24
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
Also known as monohydroxy carbamazepine (MHC), 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine is a pharmacologically active, primary metabolite of oxcarbazepine in urine. Oxcarbazepine, sold under the trade name Trileptal®, is an antiepileptic drug used for the treatment of epilepsy and mood disorders. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of MHC levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for pain prescription monitoring, clinical toxicology, therapeutic drug monitoring or urine drug testing applications.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trileptal is a registered trademark of Novartis Corporation
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)