Przejdź do
D-105
11-Deoxycorticosterone solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
587,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.46
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
587,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC(=O)[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4CC3)C)CC2)CC1)C
InChI
1S/C21H30O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h11,15-18,22H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16-,17-,18+,20-,21-/m0/s1
InChI key
ZESRJSPZRDMNHY-YFWFAHHUSA-N
General description
11-Deoxycorticosterone is a steroid hormone produced in the adrenal glands that acts as a precursor for the hormone aldosterone. Levels of 11-deoxycorticosterone are measured by LC-MS/MS to aid in diagnosing disorders of steroid synthesis, such as 11-hydroxylase deficiency and glucocorticoid responsive hyperaldosteronism. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as starting material inlinearity standards, calibrators, and controls for numerous LC-MS/MS applications in endocrinology, clinical chemistry, and neonatal screening.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D6875D0611174001
description
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
≥97% (HPLC)
description
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
-
format
single component solution
format
-
format
single component solution
format
neat
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
grade
certified reference material
grade
-
grade
certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)