Przejdź do
D-112
N-Desmethylzopiclone-D4 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
737,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H11D4ClN6O3
Masa cząsteczkowa:
378.81
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
737,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC(C=N1)=CC=C1N(C2=O)C(OC(N3C([2H])([2H])CNCC3([2H])[2H])=O)C4=C2N=CC=N4
InChI
1S/C16H15ClN6O3/c17-10-1-2-11(21-9-10)23-14(24)12-13(20-4-3-19-12)15(23)26-16(25)22-7-5-18-6-8-22/h1-4,9,15,18H,5-8H2/i7D2,8D2
InChI key
CGSFZSTXVVJLIX-OSEHSPPNSA-N
General description
N-Desmethylzopiclone is a primary, inactive metabolite of zopiclone. The parent drug, zopiclone, is a non-benzodiazepine hypnotic used in the treatment of insomnia. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of n-desmethylzopiclone in GC/MS or LC/MS testing methods for forensic analysis, urine drug testing, or clinical toxicology applications.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)