Przejdź do
D-156
Deschloroetizolam solution
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.40
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c2c(cc1CC)C(=NCc4[n]2c(nn4)C)c3ccccc3
InChI
1S/C17H16N4S/c1-3-13-9-14-16(12-7-5-4-6-8-12)18-10-15-20-19-11(2)21(15)17(14)22-13/h4-9H,3,10H2,1-2H3
InChI key
JIOBORXCOGMHSV-UHFFFAOYSA-N
General description
Deschloroetizolam, also known as Etizolam-2, is the dechlorinated analog of etizolam. Deschloroetizolam has been shown short-acting psychoactive effects and is sold as a designer drug with half the potency of its parent compound etizolam. It is not prescribed and is not recognized as a controlled substance in many parts of the world, leading to its appearance within grey market research chemical vendors in 2014. This certified Snap-N-Spike® solution standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS benzodiazepine testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Guten Tag, ich wollte fragen, in was das Deschloretizolam lösbar ist, wenn man eine Lösung herstellen will.  Es wäre sehr zuvorkommend von ihnen, wenn sie mir eine Info zu den einzelnen Mitteln zukommen lassen können, wieviel vom Stoff drin lösbar ist.
    1 answer
    1. This product is supplied as a 1 mg/mL solution in methanol. According to the literature, the pure form is also soluble in ethanol, DMF & DMSO.