Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 982,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H6D4Cl2N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.18
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
982,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C1=C([2H])C(Cl)=C(C(C2=C(C=CC(Cl)=C2)N3)=NCC3=O)C([2H])=C1[2H]
InChI key
CHIFCDOIPRCHCF-RHQRLBAQSA-N
General description
Delorazepam, also known as chlordesmethyldiazepam and nordiclazepam, is a long acting benzodiazepine. Delorazepam is also an active metabolite of the benzodiazepine drugs diclazepam and cloxazolam. This stable-labeled internal standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS benzodiazepine testing applications including forensic analysis, clinical toxicology, and urine drug testing.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?