Przejdź do
D-167
N-Desmethyl U-47700 solution
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20Cl2N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.24
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
N-Desmethyl U-47700 is the primary urinary metabolite of U-47700. A certified Snap-N-Spike® solution suitable for use as starting material in calibrators and controls in N-Desmethyl U-47700 LC/MS or GC/MS testing methods for clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis applications.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)