Przejdź do
D-206
Dopamine-13C6 hydrochloride solution
100 μg/mL (Methanol with 5% 1 M HCl, as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C213C6H11NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.60
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
25140904
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL (Methanol with 5% 1 M HCl, as free base)
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Dopamine-13C6 is an isotopically labeled internal standard primarily used in clinical settings for diagnostic purposes related to adrenal gland function and catecholamine metabolism. This Certified Spiking Solution® is applicable for use in clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, or pharmaceutical research applications by LC-MS/MS.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1 + 7647-01-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)