Przejdź do
E-062
EDDP-D3
1.0 mg/mL in methanol (as pyrrolinium), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
EDDP-D3 perchlorate solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20D3H21N · ClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.88
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as pyrrolinium)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=Cl(=O)([O-])=O.C[N+]1=C(CC([2H])([2H])[2H])C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)CC1C
InChI
1S/C20H24N.ClHO4/c1-4-19-20(15-16(2)21(19)3,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;2-1(3,4)5/h5-14,16H,4,15H2,1-3H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1/i1D3;
InChI key
FICCBMGBBWWZRF-NIIDSAIPSA-M
General description
EDDP jest głównym metabolitem metadonu w moczu, syntetycznego opioidu stosowanego w medycynie jako środek przeciwbólowy i jako podtrzymujący środek przeciw uzależnieniu u pacjentów uzależnionych od opioidów. Ten stabilnie znakowany wzorzec wewnętrzny jest odpowiedni dla metod testowania EDDP i metadonu za pomocą GC/MS lub LC/MS do analizy kryminalistycznej, testowania narkotyków w moczu lub toksykologii klinicznej.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E006
EDDP-D3 1.0 mg/mL in methanol (as pyrrolinium), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
E062
EDDP-D3
description
1.0 mg/mL in methanol (as pyrrolinium), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
ampule of 10 mg, certified reference material, Cerilliant®
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
application(s)
forensics and toxicology
form
liquid
form
solid
format
single component solution
format
neat
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EDDP-D3
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is the the EDDPs from methadone use that they look for and can you can add to synthetic urine or urine to make it come up positive in a urine test
    1 answer
    1. This product can be used for the application of trace analysis of EDDP in urine for in vitro tests that are specific to the presence of EDDP.