Przejdź do
E-070
Everolimus-D4 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H79NO14D4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
962.25
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
eCl@ss:
25140904
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−70°C
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])OC1CCC(CC(C)C2CC(=O)C(C)\C=C(C)\C(O)C(OC)C(=O)C(C)CC(C)\C=C\C=C\C=C(C)\C(CC3CCC(C)C(O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCCC4C(=O)O2)OC)CC1OC
InChI
1S/C53H83NO14/c1-32-16-12-11-13-17-33(2)44(63-8)30-40-21-19-38(7)53(62,68-40)50(59)51(60)54-23-15-14-18-41(54)52(61)67-45(35(4)28-39-20-22-43(66-25-24-55)46(29-39)64-9)31-42(56)34(3)27-37(6)48(58)49(65-10)47(57)36(5)26-32/h11-13,16-17,27,32,34-36,38-41,43-46,48-49,55,58,62H,14-15,18-26,28-31H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,33-17+,37-27+/i24D2,25D2
InChI key
HKVAMNSJSFKALM-ULVVDLMCSA-N
General description
A stable-labeled internal standard for the immunosuppressant Everolimus, marketed as Zortress® and Certican for use in organ transplantation and Afinitor® for treatment of kidney and pancreatic cancers. Clinical laboratories quantitate everolimus levels in patient whole blood samples using LC-MS/MS. While many everolimus LC-MS/MS methods use 32-desmethoxyrapamycin or ascomycin as an internal standard, higher levels of variability / lower levels of reproducibility may occur in the analysis along with the potential for interferences. Use of a stable-labeled analog of everolimus is the best choice to minimize variability or mitigate any potential interference in LC-MS/MS analysis.
Legal Information
Afinitor is a registered trademark of Novartis AG
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zortress is a registered trademark of Novartis AG
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)