Przejdź do
E-136
Echinacea Phenolic Mix solution
500 μg/mL in methanol ((each analyte)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12O9
Masa cząsteczkowa:
312.23
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composition
Caftaric Acid, 500 μg/mL , Chicoric Acid, 500 μg/mL , Chlorogenic Acid, 500 μg/mL , 1,3-Dicaffeoylquinic acid, 500 μg/mL , Echinacoside, 500 μg/mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
500 μg/mL in methanol ((each analyte))
format
multi-component solution
storage temp.
-65 to -96°C
General description
This phytochemical certified reference materials mix is produced at the Millipore Sigma Cerilliant site in Round Rock Texas under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation. A comprehensive certificate including traceable values and expanded uncertainties for all the analytes is available.
genus echinacea
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)