Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H29NO
Masa cząsteczkowa:
251.41
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composition
Dodeca-2E,4E-dienoic acid, 200 μg/mL , Dodeca-2E,4E,8Z,10E/Z-tetraeno, 200 μg/mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
200 μg/mL in acetonitrile ((each analyte))
format
multi-component solution
storage temp.
-65 to -96°C
General description
This phytochemical certified reference materials mix is produced at the Millipore Sigma Cerilliant site in Round Rock Texas under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation. A comprehensive certificate including traceable values and expanded uncertainties for all the analytes is available.
genus echinacea
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
genus echinacea
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?