Przejdź do
F-105
3′-fluoro ortho-Fluorofentanyl hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 0.5 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
416,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26F2N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.91
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 0.5 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
General description
3′-fluoro ortho-Fluorofentanyl is a synthetic fentanyl analog which has potent analgesic properties and is an emerging illicit drug. This Certified Spiking Solution® is applicable for use in clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, or pharmaceutical research applications by LC-MS/MS.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F106D205D204
description
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 0.5 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 0.5 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
100 μg/mL in methanol, ampule of 0.5 mL, certified reference material, Cerilliant®
application(s)
forensics and toxicology
application(s)
forensics and toxicology
application(s)
forensics and toxicology
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
concentration
-
concentration
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)