Przejdź do
H-092
4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-D3-acetic-D2 Acid solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-d3-acetic-d2 Acid (HVA-d5), HVA-D5 solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
832,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5D5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.20
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
832,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−70°C
SMILES string
O(C)c1c(c(c(c(c1[2H])C(C(=O)O)([2H])[2H])[2H])[2H])O
InChI
1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)/i2D,3D,4D,5D2
InChI key
QRMZSPFSDQBLIX-DVHRWRHBSA-N
General description
Homovanillic acid (HVA) is a urinary metabolite of the catecholamine dopamine and is associated with dopamine levels in the brain. This stable labeled internal standard is suitable for quantitating HVA levels in LC/MS applications such as clinical and diagnostic testing or endocrinology.
Legal Information
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)