Przejdź do
I-024
Interference Mix 2 (tylko do użytku jakościowego)
100 μg/μL each analyte in methanol, analytical standard, Cerilliant®
Synonim(y):
Qualitative Interference Mixture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
form
liquid
composition
Gabapentin, 100 μg/mL , Pregabalin, 100 μg/mL , Salicylic acid, 100 μg/mL , Valproic acid, 100 μg/mL , Vigabatrin, 100 μg/mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
Wieloskładnikowy roztwór wzorcowy rutynowo monitorowanych leków dostępnych bez recepty (OTC) i na receptę: gabapentyny, pregabaliny, kwasu salicylowego, kwasu walproinowego i wigabatryny. Ten standard jest przeznaczony wyłącznie do użytku jakościowego w ocenie zakłóceń między składnikami mieszaniny a docelowymi analitami będącymi przedmiotem zainteresowania w metodach analitycznych laboratorium testowego.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)