Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 659,00 zł |
Informacje o tej pozycji
659,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentration
100 μg/mL in methanol: water (1:1)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(O)=O)c35
InChI
1S/C23H27NO9/c1-24-7-6-23-10-3-5-13(31-22-17(28)15(26)16(27)19(33-22)21(29)30)20(23)32-18-12(25)4-2-9(14(18)23)8-11(10)24/h2-5,10-11,13,15-17,19-20,22,25-28H,6-8H2,1H3,(H,29,30)/t10-,11+,13-,15-,16-,17+,19-,20-,22+,23-/m0/s1
InChI key
GNJCUHZOSOYIEC-GAROZEBRSA-N
General description
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 100 μg/mL in methanol: water (1:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description 1.0 mg/mL in methanol: water (2:8), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description 100 μg/mL in methanol: water ( 50:50(v/v)), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description 100 μg/mL in methanol: water (2:8), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® |
| technique(s) liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Morphine-6-β-D-glucuronide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?