Merck
M-151
3-metoksymetkatynon
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
3-Methoxymethcathinone hydrochloride solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16ClNO2
Masa cząsteczkowa:
229.70
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
200-659-6
eCl@ss:
25140904
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8(12-2)11(13)9-5-4-6-10(7-9)14-3;/h4-8,12H,1-3H3;1H
InChI key
GYWCNBATYQYWMK-UHFFFAOYSA-N
General description
Pokrewny analog metedronu, 3-metoksymetkatynon, jest stymulantem i narkotykiem klubowym/projektantem, który można znaleźć w "solach do kąpieli" sprzedawanych przez Internet. Ten designerski narkotyk, którego przypadki nadużywania zgłoszono już na Florydzie, w New Jersey i Teksasie, pojawił się jako nowy legalny haj w Europie i Azji pod koniec 2010 roku po zakazie stosowania mefedronu.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)