Przejdź do
M-166
5-MeO-MiPT hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.81
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
eCl@ss:
25140904
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C15H22N2O/c1-11(2)17(3)8-7-12-10-16-15-6-5-13(18-4)9-14(12)15/h5-6,9-11,16H,7-8H2,1-4H3
InChI key
HEDOODBJFVUQMS-UHFFFAOYSA-N
General description
5-MeO-MiPT, known by the street name Moxy or Moxie, is a designer typtamine and analogue of 5-MeO-DiPT that is used as a dissociative and hallucinogen. This certified solution standard is suitable for 5-MeO-MiPT testing methods by GC/MS or LC/MS testing applications in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis. The use of 5-MeO-MiPT has recently been reported in Europe.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)