Przejdź do
M-182
Mitragynine-D3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H27D3N2O4
Masa cząsteczkowa:
401.51
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−70°C
General description
An internal standard suitable for quantitation of mitragynine in biological samples using mass spectrometry-based methods. Mitragynine, commonly known as Kratom, is the most abundant alkaloid in the plant Mitragynine speciosa. Sold over the internet as herbal plant extracts, Kratom is noted for its psychoactive, stimulant, and sedative effects depending on the dosage level. According to DEA′s Drugs and Chemicals of Concern page, mitragynine use can lead to addiction with adverse effects ranging from anorexia and weight loss to hallucinations and delusion.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D169C128S115
description
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
-
feature
(Snap-N-Spike®)
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
(Snap-N-Spike®)
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)