Merck
N-034
Norcocaine-d3
100 μg/mL in acetonitrile (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Norcocaine-D3 HCl solution
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16D3H16NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.81
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in acetonitrile (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N1[C@H]2[C@@H]([C@H](C[C@H]1CC2)OC(=O)c3ccccc3)C(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H19NO4.ClH/c1-20-16(19)14-12-8-7-11(17-12)9-13(14)21-15(18)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-14,17H,7-9H2,1H3;1H/t11-,12-,13+,14+;/m1./s1/i1D3;
InChI key
RIPPXFWUYXTRNJ-VZIVHUHSSA-N
General description
Norkokaina jest farmakologicznie aktywnym metabolitem kokainy, popularnego narkotyku rekreacyjnego. Kokaina jest stymulantem ośrodkowego układu nerwowego o właściwościach hamujących apetyt i miejscowo znieczulających. Ten stabilnie znakowany wzorzec wewnętrzny jest odpowiedni dla metod rozcieńczania izotopów do testowania kokainy w moczu metodą GC/MS lub LC/MS w toksykologii klinicznej, testach na obecność narkotyków w moczu lub analizach kryminalistycznych.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)