Przejdź do
NMIM296
dl-Norephedrine (Phenylpropanolamine) hydrochloride
NMI Australia
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.67
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
205-826-7
eCl@ss:
25140904
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
room temp
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9-;/m1./s1
InChI key
DYWNLSQWJMTVGJ-PRCZDLBKSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)