Przejdź do
NMIP1296
HMMNI (nitroimidazole metabolite)
NMI Australia
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.13
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
213-312-9
eCl@ss:
25140904
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C5H7N3O3/c1-7-4(3-9)2-6-5(7)8(10)11/h2,9H,3H2,1H3
InChI key
WXSSUDRHAJTESR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)