Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11Cl3NO3PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.59
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
220-864-4
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócagency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
SBPBAQFWLVIOKP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorpyrifos
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?