Przejdź do
P-082
Propofol β-D-glukuronid
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Propofol beta-D-glucuronide sodium salt solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H25NaO7
Masa cząsteczkowa:
376.38
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
eCl@ss:
25140904
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1=C2C(NC(CCOCCC(O)=O)=O)=CC=C1)N([C@H]3CCC(NC3=O)=O)C2=O.O=C(CCOCCC(O)=O)N[C@@H](C(C)(C)C)C(N4C[C@H](O)C[C@H]4C(NCC5=CC=C(C6=C(C)N=CS6)C=C5)=O)=O
InChI
1S/C18H26O7.Na/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)15(10)24-18-14(21)12(19)13(20)16(25-18)17(22)23;/h5-9,12-14,16,18-21H,1-4H3,(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-,13-,14+,16-,18+;/m0./s1
InChI key
RPECYLUOLHOVLR-VVDXHYSNSA-M
General description
Glukuronid propofolu jest głównym metabolitem propofolu w moczu, sprzedawanym jako środek znieczulający Diprivan® do sedacji oraz indukcji i podtrzymania znieczulenia ogólnego. Zgodnie z listą DEA Drugs and Chemicals of Concern, nadużywanie propofolu zazwyczaj wiąże się z rekreacyjnym użyciem przez anestezjologów, lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Diprivan is a registered trademark of Abraxis Bioscience, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)