Przejdź do
P-151
PEth 16:0/18:1-D5 solution
100 μg/mL in methanol (as free phosphate), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H69D5O8P · NC3H10
Masa cząsteczkowa:
767.12
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free phosphate)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−70°C
General description
This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of PEth 16:0/18:1 in LC/MS or GC/MS applications. PEth 16:0/18:1, also known as phosphatidylethanol 16:0/18:1, is a sensitive and specific biomarker for alcohol use and abuse. Since the detection window of PEth 16:0/18:1 in blood is longer than that of ethyl glucuronide (EtG) or ethyl sulfate (EtS) in urine, measurement of blood PEth 16:0/18:1 level is routinely performed in clinical toxicology and forensic testing applications such as abstinence monitoring and workplace drug testing. PEth 16:0/18:1 has also been investigated as a biomarker to confirm prenatal alcohol exposure (PAE).
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)