Przejdź do
P-196
Perazine dihydrochloride solution
1 mg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl, as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
624,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25N3S · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.42
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
624,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl, as free base)
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P197E144ERT113S
description
1 mg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl, as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
100 μg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl, as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
1 mg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1.2 mL
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
concentration
1 mg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl, as free base)
concentration
100 μg/mL (Methanol with 1% 1 M HCl, as free base)
concentration
1 mg/mL in methanol ((as free base))
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)