Przejdź do
S-024
HU-210 solution
100 μg/mL in methanol, (Spice Cannabinoid), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H38O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.57
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
eCl@ss:
25140904
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCC(C)(C)c1cc(O)c2[C@@H]3CC(CO)=CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1
InChI
1S/C25H38O3/c1-6-7-8-9-12-24(2,3)18-14-21(27)23-19-13-17(16-26)10-11-20(19)25(4,5)28-22(23)15-18/h10,14-15,19-20,26-27H,6-9,11-13,16H2,1-5H3/t19-,20-/m1/s1
InChI key
SSQJFGMEZBFMNV-WOJBJXKFSA-N
General description
HU-210 is a synthetic cannabinoid found in the herbal mixture “Spice.” Illicit use of this Spice cannabinoid includes smoking the herbal product to obtain a psychoactive effect. Structurally similar to (-)-Δ8-THC and 11-Hydroxy-Δ9-THC, HU-210 is considerably more potent than natural THC from cannabis and has an extended duration of action.
In July, 2009, the US Drug Enforcement Agency (DEA) placed HU-210 on its Drugs and Chemicals of Concern list. Since HU-210′s placement on this list, DEA has reported seizures of Spice herbal mixtures in Ohio and Florida. HU-210 is currently listed as a Schedule I controlled substance. In recognition of this regulatory challenge, Cerilliant supplies its certified HU-210 reference standard in a convenient, quantitative, DEA-exempt solution.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)