Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1030,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]1(c2c(c(c1)C(=O)c3c4c(ccc3)cccc4)cccc2)CCCCC
InChI
1S/C24H23NO/c1-2-3-8-16-25-17-22(20-13-6-7-15-23(20)25)24(26)21-14-9-11-18-10-4-5-12-19(18)21/h4-7,9-15,17H,2-3,8,16H2,1H3
InChI key
JDNLPKCAXICMBW-UHFFFAOYSA-N
General description
In July, 2009, the US Drug Enforcement Agency (DEA) listed JWH-018 on its Drugs and Chemicals of Concern list. In addition to reported seizures of Spice in Ohio and Florida, several states have passed legislative action restricting the sale or possession of JWH-018 including Alabama, Arkansas, Georgia, Kansas, Kentucky, North Dakota, and Tennessee.
Legal Information
Disclaimer
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What color is jwh-018 in liquid form
1 answer-
The color of this liquid is not determined by the test specifications associated with this product. The testing performed on this product can be found on the lot specific Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate under ‘Certificate of Analysis’:
https://www.sigmaaldrich.com/product/cerillian/s025#product-documentationHelpful?