Przejdź do
S-044
Metabolit 5-hydroksyheksylu JWH-019
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
JWH-019 5-Hydroxyhexyl metabolite solution
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H25NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.47
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
eCl@ss:
25140904
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)CCCCn1cc(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C25H25NO2/c1-18(27)9-6-7-16-26-17-23(21-13-4-5-15-24(21)26)25(28)22-14-8-11-19-10-2-3-12-20(19)22/h2-5,8,10-15,17-18,27H,6-7,9,16H2,1H3
InChI key
OMWLYFDUQMJPOS-UHFFFAOYSA-N
General description
Główny metabolit JWH-019 w moczu. JWH-019 to nowszy syntetyczny kannabinoid występujący w kilku mieszankach mieszanki ziołowej Spice lub K2. Ten biomarker moczu jest również określany jako omega minus jeden hydroksylowy metabolit JWH-019.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)